Learn More
N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamid, TRC
Artikelnummer. 30318765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318765 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1873851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
CAS 88146-37-6
Summenformel C12H15NO2
Menge 1 g
Synonym (+)-N-[1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO2/c1-8(13-10(3)15)11-4-6-12(7-5-11)9(2)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-Name N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 205.25
Formelmasse 205.1103