Learn More
N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbaminsäure-tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30393371
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393371 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393371 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH942845100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1009093-14-4
Summenformel C14H21NO4
Menge 100 mg
Synonym N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-16)12(17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,16-17H,9H2,1-3H3,(H,15,18)/t11-,12-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccccc1
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-phenylpropan-2-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 267.32
Formelmasse 267.1471