Learn More
N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide, Mikromol
Artikelnummer. 30463317
Click to view available options
Menge:
25 mg
Artikelnummer. 30463317
Marke: Mikromol MM3368.090025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib
CAS 862894-96-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H22 N4 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,24,25)/t15-/m0/s1
Lösungstyp Neat
SMILES CC(C)CC(=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
IUPAC-Name N-[(2S)-1-(3-methylbutanoylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 354.403
Menge 25 mg
Formelmasse 354.1692 g/mol