Learn More
N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-Carbamsäure tert-Butylester, TRC
Artikelnummer. 30407436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30407436 25 mg
30399715 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30407436 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94778525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 249736-45-6
Summenformel C12H22N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 258.31
Synonym N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
IUPAC-Name tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C[C@@H]1CCNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H22N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)14-9(7-15)6-8-4-5-13-10(8)16/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,17)/t8-,9-/m0/s1
Formelmasse 258.158