Learn More
N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbaminsäure-d2-Phenylmethylester, TRC
Artikelnummer. 30401472
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401472 500 mg 500 Milligramm
30389193 250 mg 250 Milligramm
30389852 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30401472 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH946922500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamic Acid-d2 Phenyl Methyl Ester
Summenformel C18 D2 H19 N O3
Menge 500 mg
Synonym [(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamic Acid-d2 Phenylmethyl Ester, Benzyl ((S)-1-Hydroxymethyl-3-phenylpropyl)carbamate-d2
InChI-Formel InChI=1S/C18H21NO3/c20-13-17(12-11-15-7-3-1-4-8-15)19-18(21)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17,20H,11-14H2,(H,19,21)/t17-/m0/s1/i13D2
SMILES [2H]C([2H])(O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl-N-[(2S)-1,1-Dideuterio-1-Hydroxy-4-phenylbutan-2-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 301.377
Formelmasse 301.165