Learn More
N-(2,2-diehoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10283562 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10130892 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10283562 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. S09640CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 113825-05-1
Summenformel C11H19NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 229.338
MDL-Nummer MFCD00173734
InChI-Schlüssel YRCGLUZNPJCFOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethanamine, 2-thiophenemethanamine,n-2,2-diethoxyethyl, n-2,2-diethoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxyethyl thiophen-2-ylmethyl amine, acmc-20mj4j, 2,2-diethoxyethyl 2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethaneamine, 2,2-bis ethyloxy-n-2-thienylmethyl ethanamine, n-2,2-diethyoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine
PubChem CID 2795396
IUPAC-Name 2,2-Diethoxy-N-(thiophen-2-ylmethyl)ethanamin
SMILES CCOC(CNCC1=CC=CS1)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2, 2-diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 229.34
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2,2-Diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.