Learn More
N-[2-(3,4-Dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexancarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30136668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136668 50 mg 50 Milligramm
30009955 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136668 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45008050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125273-88-3
Summenformel C19 H22 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 342.39
Synonym N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP)
IUPAC-Name N-formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2-yl)Ethyl] Cyclohexancarboxamid
SMILES O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
Formelmasse 342.158