Learn More
N-(2,3-Dichlorphenyl)piperazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30379102
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379102 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379102 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD435750100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride)
CAS 119532-26-2
Summenformel C10 H12 Cl2 N2 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Related Compound C (USP), N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP) as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
SMILES Cl.Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
IUPAC-Name 1-(2,3-Dichlorphenyl)Piperazin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 267.58
Formelmasse 266.0144