Learn More
N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11965581 25 g Glasflasche 25 Gramm
11955581 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170040250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5455-98-1 | C11H9NO3 | 203.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5455-98-1
Summenformel C11H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.20
MDL-Nummer MFCD00005896,MFCD04973349,MFCD04973350
InChI-Schlüssel DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-2,3-epoxypropyl phthalimide, n-glycidylphthalimide, 2-oxiran-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-oxiran-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2,3-epoxypropylphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-oxiranylmethyl, denacol ex 731, phthalimidomethyl oxirane, n-2,3-epoxypropyl-2-phthalimide, phthalimide, n-2,3-epoxypropyl
PubChem CID 21601
IUPAC-Name 2-[(oxiran-2-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SMILES O=C1N(CC2CO2)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2, 3-Epoxypropyl)phthalimide
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94.0°C to 100.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.