Learn More
N-[2 -(4-Aminophenoxy)ethyl]-N,N-Dimethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133533
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10133533
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC51514CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 62345-76-0
Summenformel C10H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
MDL-Nummer MFCD07801177
InChI-Schlüssel CCCVQPGAXZNTIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-dimethylamino ethoxy aniline, 4-2-dimethylamino-ethoxy-phenylamine, 4-2-dimethylaminoethoxy aniline, n-2-4-aminophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, benzenamine,4-2-dimethylamino ethoxy, 2-4-aminophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-dimethoxyaminoethoxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy-aniline
PubChem CID 6484655
IUPAC-Name 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Chemischer Name oder Material N-[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]-N, N-dimethylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 95%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.