Learn More
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11Cl2NO/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)13-10(14)9(11)12/h3-5,9H,1-2H3,(H,13,14) |
| Formelmasse | 231.0218 |
| Reinheit (%) | >95% |