CAS RN 39084-88-3
CAS RN 39084-88-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
2,2-Dichlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, TRC
CAS: 39084-88-3 Summenformel: C10 H11 Cl2 N O Molekulargewicht (g/mol): 232.11 Synonym: 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide,N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide,NSC 37288 IUPAC-Name: 2,2-dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide SMILES: Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)Cl