Learn More
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, TRC
Artikelnummer. 30012714
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30012714 100 mg 100 Milligramm
30010863 250 mg 250 Milligramm
30009502 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30012714 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD434405100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39084-88-3
Summenformel C10 H11 Cl2 N O
Molekulargewicht (g/mol) 232.11
Synonym 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, NSC 37288
IUPAC-Name 2,2-dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11Cl2NO/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)13-10(14)9(11)12/h3-5,9H,1-2H3,(H,13,14)
Formelmasse 231.0218
Reinheit (%) >95%