Learn More
N(2),9-Diacetylguanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465357 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11465357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22709.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(2),9-Diacetylguanine
CAS 3056-33-5
Schmelzpunkt 284°C to 286°C
Summenformel C9H9N5O3
MDL-Nummer MFCD00142116
Menge 5 g
Synonym n2,9-diacetylguanine, n,9-diacetylguanine, n 2 ,9-diacetylguanine, 2,9-diacetylguanine, 2,9-diacetateguanine, n-9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl acetamide, unii-vuw2b9yr95, 2,9-diacetyl guanine, vuw2b9yr95, n-9-acetyl-6-oxo-3h-purin-2-yl acetamide
InChI-Schlüssel GILZZWCROUGLIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C(C)=O
IUPAC-Name N-(9-Acetyl-6-Oxo-3H-Purin-2-yl)Acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 235.20
PubChem CID 76461
Formelmasse 235.2
Reinheit (%) 99%