Learn More
N-(2-Aminoethyl)-1-naphthylacetamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naphthylacetylethylenediamine |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Naphthylacetylethylenediamine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16N2O/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17) |
| Lösungstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 228.1263 |
| Reinheit (%) | >95% |