Learn More
N-(2-Aminoethyl)acetamid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774005 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10774005 5 g Glasflasche 5 Gramm
10784005 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774005 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 223170050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1001-53-2 | Molecular Formula: C4H10N2O | Molecular Weight: 102.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1001-53-2
Summenformel C4H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.14
MDL-Nummer MFCD00008163
InChI-Schlüssel DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
PubChem CID 66082
IUPAC-Name N-(2-Aminoethyl)acetamid
SMILES CC(=O)NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Aminoethyl)acetamide
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50.0°C
Siedepunkt 143.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(O)NH(CH2)2NH2
Menge 5 g
Beilstein 04, III, 522
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Aminoethyl)acetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.