Learn More
N-(2-Aminoethyl)benzamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Aminoethyl)benzamide |
| CAS | 1009-17-2 |
| Summenformel | C9H12N2O |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12N2O/c10-6-7-11-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | NCCNC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | N-(2-Aminoethyl)benzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.2 |
| Formelmasse | 164.095 |
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?