Learn More
N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-N-methylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30135017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135017 500 mg 500 Milligramm
30010159 1 g 1 Gramm
30004242 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135017 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB208405500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6021-21-2
Summenformel C16 H13 Cl2 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 322.19
Synonym 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Imp. B (EP)
IUPAC-Name N-(2-Benzoyl-4-Chlorophenyl)-2-Chloro-N-Methylacetamid
SMILES CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
Formelmasse 321.0323
Reinheit (%) >95%