Learn More
N-2-Benzyloxyphenyl-α-Benziliden-d5-Isobutyrylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30344261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344261 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30344261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2876315MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-2-Benzyloxyphenyl a-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide
CAS 1020719-18-9
Summenformel C26 D5 H20 N O3
Menge 5 mg
Synonym N-2-Benzyloxyphenyl A-Benzilidene-D5 Isobutyrylacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C26H25NO3/c1-19(2)25(28)22(17-20-11-5-3-6-12-20)26(29)27-23-15-9-10-16-24(23)30-18-21-13-7-4-8-14-21/h3-17,19H,18H2,1-2H3,(H,27,29)/b22-17+/i3D,5D,6D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\C(=O)Nc2ccccc2OCc3ccccc3)/C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name (2E)-4-Methyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyliden]-N-(2-phenylmethoxyphenyl)pentanamid
Molekulargewicht (g/mol) 404.51
Formelmasse 404.2148