Learn More
N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycin, TRC
Artikelnummer. 30346329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346329 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346329 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB86796025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycine
CAS 862542-34-5
Summenformel C8 H13 N3 O7
Menge 25 mg
Synonym 2,2'-((2-((carboxymethyl)(nitroso)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, Glycine, N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso- (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C8H13N3O7/c12-6(13)3-10(4-7(14)15)1-2-11(9-18)5-8(16)17/h1-5H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
SMILES O=NN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[Carboxymethyl-[2-[Carboxymethyl(nitroso)amino]ethyl]amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 263.21
Formelmasse 263.0753