Learn More
N-(2-Bromethyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10646482 25 g Glasflasche 25 Gramm
10509990 100 g Glasflasche 100 Gramm
13468308 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646482 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106970250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 574-98-1 | C10H8BrNO2 | 254.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 574-98-1
Summenformel C10H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 254.08
MDL-Nummer MFCD00005902
InChI-Schlüssel CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11325
IUPAC-Name 2-(2-Bromethyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81.0°C to 84.0°C
Farbe beige oder rosa bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on dry substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 21,461
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents ca.10g/l,hardly soluble in ethanol and ether
Formelmasse 254.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver