Learn More
N-(2-Bromethyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30340130
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340130 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340130 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68397510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Bromoethyl)phthalimide
CAS 574-98-1
Summenformel C10H8BrNO2
Menge 10 g
Synonym 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl Bromide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide, N-(beta-Bromoethyl)phthalimide, NSC 2688, beta-Phthalimidoethyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
SMILES BrCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2-(2-Bromethyl)isoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 254.08
Formelmasse 252.9738