Learn More
N-(2-Chlor-4-pyrimidinyl)-2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amin, TRC
Artikelnummer. 30134037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134037 10 g 10 Gramm
30004360 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38008010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 444731-74-2
Summenformel C13 H12 Cl N5
Molekulargewicht (g/mol) 273.7209
Synonym Pazopanib related, GW 790323X
IUPAC-Name N-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-2,3-Dimethylindazol-6-Amin
SMILES Cc1c2ccc(Nc3ccnc(Cl)n3)cc2nn1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimethylindazol-6-amine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12ClN5/c1-8-10-4-3-9(7-11(10)18-19(8)2)16-12-5-6-15-13(14)17-12/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17)
Formelmasse 273.0781