Learn More
N-(2-Chlor-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]- 5-thiazolcarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30364346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30364346 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC52862010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-((6-((2-((2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino)- 5-thiazolecarboxamide
CAS 1025814-13-4
Summenformel C20 H24 Cl N7 O2 S
Menge 10 mg
Synonym N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]- 5-thiazolecarboxamide, 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-
InChI-Formel InChI=1S/C20H24ClN7O2S/c1-12-4-3-5-14(21)18(12)28-19(30)15-11-24-20(31-15)27-17-10-16(25-13(2)26-17)23-7-6-22-8-9-29/h3-5,10-11,22,29H,6-9H2,1-2H3,(H,28,30)(H2,23,24,25,26,27)
SMILES Cc1nc(NCCNCCO)cc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)n1
IUPAC-Name N-(2-Chlor-6-methylphenyl)-2-[[6-[2-(2-Hydroxyethylamino)ethylamino]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazol-5-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 461.968
Formelmasse 461.14