Learn More
N-(2-Chlorbenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanaminhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
N-(2-Chlorbenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanaminhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 60612-23-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C13 H14 Cl N S . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Ticlopidine Hydrochloride Imp. I (EP), Ticlopidine Imp. I (EP), N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity I as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H14ClNS.ClH/c14-13-6-2-1-4-11(13)10-15-8-7-12-5-3-9-16-12;/h1-6,9,15H,7-8,10H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccccc1CNCCc2cccs2 |
| IUPAC-Name | N-[(2-Chlorphenyl)methyl]-2-thiophen-2-ylethanamin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |