Learn More
N-(2-Chloroethyl)acetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-87093 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10573931 10 g 10 Gramm
10062240 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10573931
Marke: Thermo Scientific Acros 184520100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7355-58-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7355-58-0
Summenformel C4H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 121.57
MDL-Nummer MFCD00000965
InChI-Schlüssel HSKNJSHFPPHTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-chloroethyl acetamide, acetamide, n-2-chloroethyl, n-2-chloro-ethyl-acetamide, n-acetyl-2-chloroethylamine, n 2-chloroethyl acetamide, n-acetyl-ss-chlorathylamin, acmc-1bi05, n-2-chloroethyl-acetamide, 4-04-00-00449 beilstein handbook reference
PubChem CID 81815
IUPAC-Name N-(2-chlorethyl)acetamid
SMILES CC(=O)NCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Chloroethyl)acetamide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2000g/mL
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHCH2CH2Cl
Brechungsindex 1.4770 to 1.48
Menge 10 g
Relative Dichte 1.2
Formelmasse 121.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Chloroethyl)acetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.