Learn More
N-(2-Chlorpropyl)morpholinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30357635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357635 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC380445500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
CAS 100859-99-2
Summenformel C7H15Cl2NO
Menge 500 mg
Synonym 4-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c1-7(8)6-9-2-4-10-5-3-9;/h7H,2-6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(Cl)CN1CCOCC1
IUPAC-Name 4-(2-Chlorpropyl)morpholinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 200.11
Formelmasse 199.0531