Learn More
N-(2-Chlorpropyl)morpholinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30354327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354327 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3804451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
CAS 100859-99-2
Summenformel C7H15Cl2NO
Menge 1 g
Synonym 4-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c1-7(8)6-9-2-4-10-5-3-9;/h7H,2-6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(Cl)CN1CCOCC1
IUPAC-Name 4-(2-Chlorpropyl)morpholinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 200.11
Formelmasse 199.0531