missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-Chlorpropyl)morpholinhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30349326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30349326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30349326 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC380445100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
CAS 100859-99-2
Summenformel C7H15Cl2NO
Menge 100 mg
Synonym 4-(2-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c1-7(8)6-9-2-4-10-5-3-9;/h7H,2-6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(Cl)CN1CCOCC1
IUPAC-Name 4-(2-Chlorpropyl)morpholinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 200.11
Formelmasse 199.0531
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.