Learn More
N-(2-Cyanoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7045573
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11317626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11183.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-(2-Cyanoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)anilin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-64-8
Summenformel C11H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.246
MDL-Nummer MFCD00035705
InChI-Schlüssel WZJJWQVBLSPALW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-cyanoethyl-n-hydroxyethylaniline, n-2-cyanoethyl-n-2-hydroxyethyl aniline, emery 5724, n-cyanoethyl-hydroxyethyl aniline, propanenitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline, aniline, n-cyanoethyl-n-hydroxyethyl, 3-2-hydroxyethyl phenylamino propanenitrile, 3-n-2-hydroxyethyl anilino propiononitrile, propionitrile, 3-2-hydroxyethyl phenylamino
PubChem CID 113349
IUPAC-Name 3-[N-(2-Hydroxyethyl)anilin]propannitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(CCC#N)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Cyanoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)aniline
Dichte 1.12
Siedepunkt 107°C to 110°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.5705
Menge 10 g
Beilstein 2369849
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 190.25
Reinheit (%) 98%