Learn More
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamid (Desmethyltiaprid), Mikromol™
Artikelnummer. 30052296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052296 100 mg 100 Milligramm
30051894 25 mg 25 Milligramm
30459343 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30052296 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1331.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamid (Desmethyltiaprid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desmethyltiapride
CAS 98517-73-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Desmethyltiapride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H22 N2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide, Desmethyltiapride
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O4S/c1-4-16(5-2)9-8-15-14(18)12-10-11(21(3,19)20)6-7-13(12)17/h6-7,10,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)C
IUPAC-Name N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-methylsulfonylbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 314.4
Menge 100 mg
Formelmasse 314.13 g/mol