Learn More
N,2-Dipropionylphenothiazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,2-Dipropionyl Phenothiazine |
| CAS | 887354-89-4 |
| Summenformel | C18H17NO2S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4a,10a-Dihydro-2,10-bis(1-oxopropyl)-10H-phenothiazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H17NO2S/c1-3-15(20)12-9-10-17-14(11-12)19(18(21)4-2)13-7-5-6-8-16(13)22-17/h5-11H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)N1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)CC |
| IUPAC-Name | 1-(10-Propanoylphenothiazin-2-yl)propan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 311.4 |
| Formelmasse | 311.098 |