Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamid, TRC
Artikelnummer. 30404500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404500 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404500 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH82558525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide
CAS 1027997-01-8
Summenformel C17 H24 N2 O2 S
Menge 25 mg
Synonym S 3969
InChI-Formel InChI=1S/C17H24N2O2S/c1-11(2)9-14(17(21)18-7-8-20)22-15-10-19-13-6-4-5-12(3)16(13)15/h4-6,10-11,14,19-20H,7-9H2,1-3H3,(H,18,21)
SMILES CC(C)CC(Sc1c[nH]c2cccc(C)c12)C(=O)NCCO
IUPAC-Name N-(2-Hydroxyethyl)-4-Methyl-2-[(4-Methyl-1H-indol-3-yl)sulfanyl]pentanamid
Molekulargewicht (g/mol) 320.45
Formelmasse 320.156