Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-hexamethylenimin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302546 25 g 25 Gramm
11392536 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06497.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20603-00-3 | C8H17NO | 143.23 g/mol
N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine is used in organic synthesis, building blocks. It is mainly involved as an intermediate in the synthesis of Bazedoxifene acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(2-Hydroxyethyl)Hexamethylenimimin wird in der organischen Synthese, Bausteinen verwendet. Ist hauptsächlich als Zwischenprodukt an der Synthese von Bazedoxifen-Acetat beteiligt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20603-00-3
Summenformel C8H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 143.23
MDL-Nummer MFCD00020988
InChI-Schlüssel VMRYMOMQCYSPHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azepan-1-yl ethanol, hexahydro-1h-azepine-1-ethanol, n-2-hydroxyethyl hexamethyleneimine, 2-azepan-1-yl ethan-1-ol, 2-hexamethyleneimino ethanol, 2-azaperhydroepinylethan-1-ol, 2-azepan-1-ylethan-1-ol, 2-azepan-1-yl ;ethanol, 2-n-hexamethyleneimino ethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperidine
PubChem CID 88615
IUPAC-Name 2-(Azepan-1-yl)ethanol
SMILES C1CCCN(CC1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine
Dichte 0.971
Siedepunkt 114°C to 115°C (23 mmHg)
Brechungsindex 1.484
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 104110
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 143.22
Reinheit (%) 95%