Learn More
N-2-(Hydroxyethyl)-L-valine-d4 (Technical grade), TRC
Artikelnummer. 30408288
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408288 50 mg -
30391476 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30408288 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94230250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120398-50-7
Summenformel C7H11D4NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.22
Synonym N-2-(Hydroxyethyl)-L-Valine-D4
IUPAC-Name (2S)-3-methyl-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)amino]butanoic acid
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl-1,1,2,2-d4 Valine
InChI-Formel InChI=1S/C7H15NO3/c1-5(2)6(7(10)11)8-3-4-9/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1/i3D2,4D2
Menge 50 mg
Formelmasse 165.1303
Versandbedingung Room Temperature