Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10583091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10583091 25 g Glasflasche 25 Gramm
10593091 100 g Glasflasche 100 Gramm
10455485 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10583091
Marke: Thermo Scientific Acros 124920250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3891-07-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3891-07-4
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
MDL-Nummer MFCD00005903
InChI-Schlüssel MWFLUYFYHANMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,2,2-trimethylpropylcarbamoyl benzoic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-yl carbamoyl benzoic acid, 2-1,2,2-trimethylpropyl amino carbonyl benzoic acid, n-pinacolylphthalamic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl benzoic acid, +-n-pinacolylphthalamic acid
PubChem CID 3354762
IUPAC-Name 2-(3,3-Dimethylbutan-2-ylcarbamoyl)benzoesäure
SMILES OCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver