Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456828 100 mL 100 Milliliter
15446828 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60368.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115.18 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe und wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ether, Benzol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2955-88-6
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
MDL-Nummer MFCD00003181
InChI-Schlüssel XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
PubChem CID 76288
ChEBI CHEBI:48293
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-ylethanol
SMILES OCCN1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Dichte 0.985
Siedepunkt 79°C to 81°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Brechungsindex 1.471
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102976
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 97%