Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe und wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ether, Benzol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine |
| Dichte | 0.985 |
| Siedepunkt | 79°C to 81°C |
| Flammpunkt | 56°C (133°F) |
| Brechungsindex | 1.471 |
| Menge | 25 mL |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 102976 |
| Löslichkeitsinformationen | Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene. |
| Formelmasse | 115.17 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.