Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058098
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100 Milliliter
25 Milliliter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15446828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60368.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115.18 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe und wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ether, Benzol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2955-88-6
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
MDL-Nummer MFCD00003181
InChI-Schlüssel XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
PubChem CID 76288
ChEBI CHEBI:48293
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-ylethanol
SMILES OCCN1CCCC1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Dichte 0.985
Siedepunkt 79°C to 81°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Brechungsindex 1.471
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102976
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 97%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.