Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)succinimid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397686 25 g 25 Gramm
11387686 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11306.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18190-44-8 | C6H9NO3 | 143.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18190-44-8
Summenformel C6H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.142
MDL-Nummer MFCD00078332
InChI-Schlüssel TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl succinimide, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-2-hydroxyethyl, 1-2-hydroxyethyl-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-pyrrolidinedione,1-2-hydroxyethyl, acmc-20akck, 2-hydroxyethylsuccinimide
PubChem CID 236334
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidin-2,5-dion
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)CCO
Specifications
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Schmelzpunkt 59°C to 61°C
Menge 25 g
Beilstein 124744
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 95%