Learn More
N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid (2-Acetamidophenol), Mikromol™
Artikelnummer. 17982346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982346 25 mg 25 Milligramm
17904056 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982346 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0042.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid (2-Acetamidophenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1O
IUPAC-Name N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Menge 25 mg
Formelmasse 151,0633 g/mol