missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(2-Methyl-d3-benzoyl-d4)glycin, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl Hippuric Acid-d7 |
| CAS | 1216430-90-8 |
| Summenformel | C10 D7 H4 N O3 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 2-[[2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid, N-(2-Methylbenzoyl)glycine-D7 (methylbenzoyl-D7), N-(2-Methylbenzoyl)glycine-d7, 2-Methylhippuric acid-d7, 2-[[2-(Methyl-d3)benzoyl-3,4,5,6-d4]amino]acetic acid, o-Methylhippuric acid-d7, o-Toluric acid-d7, 2-Methyl hippuric acid-d7 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5 H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(C(=O)NCC(=O)O)c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-[[2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.242 |
| Formelmasse | 200.118 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?