Learn More
N-[2-[(Methylamino)carbonyl]benzoyl] Amlodipin, TRC
Artikelnummer. 17982065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982065 50 mg 50 Milligramm
17934325 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28580050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 721958-72-1
Summenformel C29 H32 Cl N3 O7
Molekulargewicht (g/mol) 570.03
Synonym 3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-6-methyl-2-[[2-[[2-(methylcarbamoyl)benzoyl]amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. B (EP)
IUPAC-Name 5-O-Ethyl 3-O-Methyl 4-(2-Chlorophenyl)-2-Methyl-6-[2-[[2-(Methylcarbamoyl)Benzoyl]Aminoethoxymethyl]-1,4-Dihydropyridin-3,5-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)c2ccccc2C(=O)NC)NC(=C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-ethyl 5-methyl (4RS)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-2-[(2-[(2-(methylcarbamoyl)benzoyl)amino]ethoxy)methyl]-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H32ClN3O7/c1-5-40-29(37)25-22(16-39-15-14-32-27(35)19-11-7-6-10-18(19)26(34)31-3)33-17(2)23(28(36)38-4)24(25)20-12-8-9-13-21(20)30/h6-13,24,33H,5,14-16H2,1-4H3,(H,31,34)(H,32,35)
Formelmasse 569.1929
Reinheit (%) >95%