missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(2-Methylpropionyl-d7)glycine, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Isobutyrylglycine-D7 (isobutyryl-D7) |
| CAS | 1330037-23-4 |
| Summenformel | C6H4D7NO3 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | N-(2-methyl-1-oxopropyl-d7)glycine, N-Isobutyryl-d7-glycine; |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H11NO3/c1-4(2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9)/i1D3,2D3,4 D |
| SMILES | O=C(C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])NCC(O)=O |
| IUPAC-Name | (2-(methyl-d3)propanoyl-2,3,3,3-d4)glycine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.2 |
| Formelmasse | 152.12 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur