Learn More
N-(2-Methylpropionyl)glycine-2,2-d2, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | N-Isobutyrylglycine-2,2-D2 |
| CAS | 1219795-05-7 |
| Summenformel | C6 D2 H9 N O3 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | N-(2-Methyl-1-oxopropyl)glycine-2,2-d2, N-2-Methylpropionylglycine-2,2-d2, N-Isobutyrylglycine-d2, N-Isobutyrylglycine-2,2-D2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H11NO3/c1-4(2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9)/i3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(NC(=O)C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2-dideuterio-2-(2-methylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.169 |
| Formelmasse | 147.086 g/mol |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu