Learn More
N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide (Flecainide Impurity), TRC
Artikelnummer. 30425906
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425906 2.5 mg -
30426655 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425906 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9916902.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57415-36-8
Summenformel C17H14F6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 408.3
Synonym Benzamide, N-(2-pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-N-(2-pyridylmethyl)benzamide, N-(Pyridin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
SMILES FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCc2ccccn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H14F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h1-7H,8-10H2,(H,25,26)
Formelmasse 408.0909