missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-2 Trityl Olmesartan Medoxomil, TRC

Artikelnummer. 30455543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455543 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30455543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8894201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-2 Trityl Olmesartan Medoxomil
CAS 1020157-01-0
Summenformel C48 H44 N6 O6
Menge 1 g
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic acid','4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-','(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-[(2-triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylate, N-2 Trityl Olmesartan Medoxomil
InChI-Formel InChI=1S/C48H44N6O6/c1-5-17-41-49-43(47(3,4)57)42(45(55)58-31-40-32(2)59-46(56)60-40)53(41)30-33-26-28-34(29-27-33)38-24-15-16-25-39(38)44-50-52-54(51-44)48(35-18-9-6-10-19-35,36-20-11-7-12-21-36)37-22-13-8-14-23-37/h6-16,18-29,57H,5,17,30-31H2,1-4H3
SMILES CCCc1nc(c(C(=O)OCC2=C(C)OC(=O)O2)n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)C(C)(C)O
IUPAC-Name (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl-5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 800.9
Formelmasse 800.3322
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.