Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 Überdruck-Sicherheitskappen aus Aluminium
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Septum:
Butyl Rot/PTFE Grau
Silikon blau transparent/PTFE farblos
Silikon weiß/PTFE beige
Farbe (Dichtung):
Weiß/Beige
transparent-blau/klar
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | transparent-blau/klar |
| Farbe | Silber |
| Material | Aluminium, PTFE, Silikon |
| Septum | Silikon blau transparent/PTFE farblos |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |