Learn More
N-[[(2S)-1-Ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]carbaminsäure-1,1-Dimethylethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(((2S)-1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 883555-07-5 |
| Summenformel | C12H24N2O2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H24N2O2/c1-5-14-8-6-7-10(14)9-13-11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,13,15) |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.33 |
| Formelmasse | 228.1838 |