Learn More
N-[3-[[4-(Chlormethyl)benzoyl]amino][1,1'-biphenyl]-4-yl]carbaminsäure-tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30349133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349133 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC369670500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-((4-(Chloromethyl)benzoyl)amino)(1,1'-biphenyl)-4-yl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1003316-10-6
Summenformel C25H25ClN2O3
Menge 500 mg
Synonym N-[3-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino][1,1'-biphenyl]-4-yl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C25H25ClN2O3/c1-25(2,3)31-24(30)28-21-14-13-20(18-7-5-4-6-8-18)15-22(21)27-23(29)19-11-9-17(16-26)10-12-19/h4-15H,16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,28,30)
SMILES ClCC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C=C1
IUPAC-Name tert-Butyl(3-(4-(Chlormethyl)benzamido)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 436.93
Formelmasse 436.16