Learn More
N-(3,4-Dichlorphenyl)Maleamisäure, 97 %
Artikelnummer. 11491617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491617 5 g 5 Gramm
11401627 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25595.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21395-61-9
Summenformel C10H7Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 260.07
MDL-Nummer MFCD00020466
InChI-Schlüssel YMYKNYVBUCMJOG-ARJAWSKDSA-N
Synonym n-3,4-dichlorophenyl maleamic acid, n-3,4-dichloro-phenyl-maleamic acid, z-4-3,4-dichlorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-3,4-dichlorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-3-n-3,4-dichlorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-3,4-dichloroanilino-4-oxo-2-butenoic acid, n-3,4-dichlorophenyl maleamidic acid, z-4-3,4-dichloroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 4-3,4-dichlorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 1559451
IUPAC-Name (Z)-4-(3,4-Dichloranilin)-4-oxobut-2-ensäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1NC(=O)C=CC(=O)O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3,4-Dichlorophenyl)maleamic acid
Schmelzpunkt 205°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 260.07
Reinheit (%) 97%